Läs mer
Sulfatstandard för jonkromatografi (IC) 1 mg/ml (1000 ppm) i vatten (H 2 O), Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 11596663 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11596663 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 11596663 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer ICAS06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    449.13 SEK
    397.34 SEK / 100ml
    Save 51.79 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Tillverkad gravimetriskt av ultrarent material, testad och verifierad med en toppmodern jonkromatograf, och certifierad med det gravimetriska resultatet, korrigerat för densitet, enligt en specifikation av± 0,2 %
  • Referensstandard för jonkromatografi, referensmaterial för jonkromatografi
  • ISO/IEC 17025 för testning av ICP/ICP-MS-standarder med ICP-MS (INAB Ref: 264T)
  • ISO/IEC 17025 för kalibrering av laboratorievågar (INAB Ref: 265C)
  • ISO/IEC 17025 för temperaturkalibrering i området -196 - +1200 °C (INAB Ref: 265C)
  • ISO/IEC 17025 för densitetsmätning (INAB Ref: 264T) med Oscillerande U-rör och Bingham Pycnometric
  • ISO/IEC 17025 för vissa komplexometriska titreringar (INAB Ref: 264T)
  • GHS/OSHA-kompatibel, REACH etc.
  • Denna produkt tillverkas i ett mycket kontrollerat renrum (ISO 7) miljö, med användning av ultrarent vatten (speciellt behandlat för produktion av jonkromatografistandarder) och trippelurlakade förrengjorda flaskor.
  • Alla mätosäkerheter för produkten beräknas enligt Eurachem/CITAC riktlinjer och rapporteras som utökade osäkerheter vid 95 % konfidensnivå.
Specifikationer
Beskrivning Matris: H₂O
Förpackning HDPE Trippelurlakad
Analyt- eller komponentnamn Sulphate
Fysisk form Vätska
Koncentration 1 mg/mL (1000 ppm)
Teknik Jonkromatografi, Anjonmätning
Element Sulfat
Kvantitet 100 ml