Läs mer
Sulfat standardlösningskoncentrat, 10 ppm, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 12564376 Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. 12564376
Brand: Reagecon 5002800C