Läs mer
Sulfid 1000 ppm jonselektiv elektrod standard, Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 11728475 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11728475 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 11728475 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer ISES5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1284.77 SEK
    1261.32 SEK / 500ml
    Save 23.45 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Kan användas i lämpliga koncentrationer för att kalibrera eller kontrollera mätningar som använder jonselektiva elektroder (ISE) som avkänningsteknik.
  • Referensstandard för jonselektiv elektrod, referensmaterial för jonselektiv elektrod
  • Certifierad
  • NIST spårbart
  • Exakt till± 0,5 %
  • Säker, kompatibel med alla typer av ISE-elektroder
  • Kan användas som kalibrering för andra tekniker
  • Kan användas för metodvalidering eller instrumentkvalificering
  • Vattenhaltig matris
  • Garanterad stabilitet under hela hållbarheten, även efter att flaskan öppnats.
Specifikationer
Beskrivning Noggrannhet ±0,5 %
Förpackning HDPE-flaska GL45
Analyt- eller komponentnamn Sulphide
Fysisk form Vätska
Koncentration 1000 ppm ±0,5 %
Element Sulfid
Kvantitet 500 ml