Läs mer
Sulfid ISE standardlösning, Mettler Toledo™
Produktkod. 11927531
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11927531 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 11927531 Leverantör Mettler Toledo Online Leverantörsnummer 51344781
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Specifikationer
Beskrivning ISE standard S 1000 mg/L, 500mL
Förpackning 500 mL
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Kvantitet 500 mL