Läs mer
Macherey-Nagel™ Sulfidtestpapper
Produktkod. 11316554 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Färgindikator:
Vit till Brun/Svart
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 11316554
Brand: Macherey-Nagel™ 90761
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillåter enkel och tillförlitlig detektering av vätesulfid i prover. Macherey Nagel™ Sulfidtestpapper är giftfritt och säkert.
  • Kvalitativ
  • Säkrare än farligt och giftigt blyacetatpapper
  • Såväl sulfidjoner som vätesulfid ger positiva reaktioner
Specifikationer
Färgindikator Vit till Brun/Svart
Formatera Rulle
För användning med (applikation) Bestämning av vätesulfid
Kvantitet 1 vardera
Typ Kvalitativt testpapper
Längd (metrisk) 5000 mm
Bredd (metrisk) 7 mm