Läs mer
Svavel för AAS 1g/LH 2 O matris, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12903215 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12903215 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 12903215 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B 049 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    607.00 SEK
    600.91 SEK / 500ml
    Save 6.09 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulphur
Förpackning Flaska
CAS 7704-34-9
Fysisk form Vätska
Molekylformel S
Koncentration 1 g/L ±0,002 g/L
MDL-nummer MFCD00085316
InChI-nyckel NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Typ Flam enelementsstandardlösning
LEDER [S]
IUPAC-namn svavel
Lösningsmedel eller matris Vatten
Molekylvikt (g/mol) 32.06
PubChem CID 5362487
Kvantitet 500 mL
ChEBI CHEBI:26833