Läs mer
Svavel i kolväten, jetflygbränsle, 250 ml (15,2 mg/kg), Paragon Scientific™
Beskrivning
- Certifierad enligt ISO 17034 under UKAS-ackreditering med hjälp av en metodspecifik interlaboratoriestudie.
- Fullt spårbart till internationella standarder.
- Säkerställer god interlaboratorisk korrelation
- Levereras i manipuleringssäkert UN-kompatibelt säkerhetspaket
- Förpackningsstorlek 250 ml
- 12 månaders hållbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| UN-nummer | UN 1223 |
| Kvantitet | 250 ml |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sulfur in Kerosene, ASTM D 3227; ISO 3012
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- MIXTURE LIST-Contain: kerosine
Angivna nominella värden. Certifierade värden kommer att variera från batch till batch.