Specifikationer
| Förpackning | Flaska |
| Analyt- eller komponentnamn | S |
| Koncentration | 10 ±0,02 g/L |
| Typ | Masspektrometristandard |
| Element | S |
| Lösningsmedel eller matris | Vatten |
| Kvantitet | 100 mL |