Läs mer
Svavellösning för ICP/MS 100mg/LH 2 O matris, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12987293 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12987293 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 12987293 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S 449 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    722.00 SEK
    559.06 SEK / 100ml
    Save 162.94 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulphur
Förpackning Flaska
CAS 7704-34-9
Molekylformel S
Koncentration 100 mg/L
MDL-nummer MFCD00085316
InChI-nyckel NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
LEDER [S]
IUPAC-namn svavel
Lösningsmedel eller matris Vatten
Molekylvikt (g/mol) 32.06
PubChem CID 5362487
Kvantitet 100 mL
ChEBI CHEBI:26833