Läs mer
Svavellösning för ICP/MS 10mg/LH 2 O-matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12937413 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12937413 100 mL Flaska 100ml
12927413 50 mL Flaska 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12937413 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S 649 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    657.00 SEK
    508.00 SEK / 100ml
    Save 149.00 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
CAS 7704-34-9
Molekylformel S
Molekylvikt (g/mol) 32.06
MDL-nummer MFCD00085316
InChI-nyckel NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
IUPAC-namn svavel
LEDER [S]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulphur
Förpackning Flaska
Koncentration 10 mg/L
Lösningsmedel eller matris Vatten
Kvantitet 100 mL