Läs mer
Svavelstandard för atomabsorption (AAS) 1000μ g/ml (1000 ppm) i vatten ( H2O ), Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 11429139 Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 11429139
Brand: Reagecon AASH
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillverkad gravimetriskt av mycket ren metall eller salt (minst 99,9%) och testad med en ISO17025 ackrediterad testmetod (INAB Ref: 264T).
  • Atomic Absorption Reference Standard, Atomic Absorption Reference Material
  • ISO/IEC 17025 för testning av ICP/ICP-MS-standarder med ICP-MS (INAB Ref: 264T)
  • ISO/IEC 17025 för kalibrering av laboratorievågar (INAB Ref: 265C)
  • ISO/IEC 17025 för temperaturkalibrering inom området− 196 till+ 1200 °C (INAB Ref: 265C)
  • ISO/IEC 17025 för densitetsmätning (INAB Ref: 264T) med Oscillerande U-rör och Bingham Pycnometric
  • ISO/IEC 17025 för vissa komplexometriska titreringar (INAB Ref: 264T)
  • GHS/OSHA-kompatibel, REACH etc.
  • Denna produkt tillverkas i ett mycket kontrollerat renrum (ISO 7) miljö, med ultrarent vatten (speciellt behandlat för produktion av masspektroskopistandarder), högkvalitativa syror och förrengjorda flaskor.
  • Titrimetrin och spektroskopin kontrolleras och kalibreras med separata certifierade referensmaterial (’CRM), så produkten kommer med två spårbarhetsskikt inklusive NIST Standarder där tillgängliga.
  • Alla mätosäkerheter för denna produkt beräknas enligt Eurachem/CITAC-riktlinjer och rapporteras som utökade osäkerheter vid 95 % konfidensnivå.
Specifikationer
Beskrivning Matrix: Water (H2O)
Förpackning HDPE Trippelurlakad
Analyt- eller komponentnamn Sulphur
Fysisk form Vätska
Koncentration 1000 μg/mL (1000 ppm)
Element Sulphur
Kvantitet 500 ml