Läs mer
Svavelsyra 0,5 M (1,0 N) analytisk volumetrisk lösning (AVL ), Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 11593012 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11593012 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 11593012 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer SU20501
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fullständigt faktoriserad, hög renhet, stabil, certifierad produkt, utvecklad och testad för syra/bas titrering.
  • Titrering, Standard Titrant, Standardlösning, Standardlösning, Referensstandard, Referensmaterial
  • Noggrann, stabil, reproducerbar och helt faktoriserad.
  • Titreringar utförda med denna produkt, uppvisar definierad stökiometri, är kvantitativa, skapar en jämvikt som är definitiv och snabb och ger entydiga resultat.
  • Stabiliteten är bevisad (antingen öppnad eller oöppnad) för denna produkts hållbarhetstid.
  • Certifierad av ’Reagecon s ISO 17025 ackrediterad testmetod (INAB Ref: 264T)
  • Certifierad enligt en specifikation av± 0,1 %.
  • Produkten är ett reagens med känd koncentration, som dispenseras från en byrett eller annan dispenseringsapparat till ett prov (analyt), tills en reaktion mellan de två vätskorna bedöms vara fullständig.
  • Kan användas för manuell titrering, eller automatisk titrering, för att bestämma ändpunkterna genom detektering av någon av flera egenskaper.
  • Syra/bas-titrering, även kallat neutralisationstitrering, används för att bestämma antingen mängden syra/bas i ett prov eller det ämne som kan omvandlas till en syra/bas.
Specifikationer
Koncentration 0.5 M (1.0 N)
Förpackning HDPE-flaska GL45
Kvantitet 1 L
Fysisk form Vätska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • SULPHURIC ACID 1.0N (0.5M)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid