Läs mer
Svavelsyra, utspädd, EP-klass, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11414749 Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Uppenbar manipulation
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. 11414749
Brand: Reagecon 1086804
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillverkad enligt Eur. Pharm. Kapitel 4 (4.1.1) och upprättad i en ISO 9001 anläggning. Svavelsyra, utspädd, EP-klass, Reagecon™ är ett bruksfärdigt reagens med 98g/L H 2 SO 4 i vatten för användning i manuella och automatiserade titreringar.
Utspädd svavelsyra är en stark syra och en bra elektrolyt. Den är starkt joniserad och blir blå lackmusröd. Det reagerar med många metaller, de flesta hydroxider och oxider, vissa karbonater och sulfider och vissa salter. Denna lösning framställs genom tillsats av 5,5 ml svavelsyra R till 60 ml vatten, kyls och späds sedan till 100 ml för en slutlig koncentration av 1 M (98 g/L).
  • Tillverkad i en ISO 9001-kompatibel anläggning enligt Eu. Ph. Kapitel 4 (4.1.1) riktlinjer
  • Försedd med ett analysintyg och en etikett som visar parti och utgångsdatum
  • Den färdiga produkten eliminerar tiden och arbetet med att förbereda exakta reagenser och volymetriska lösningar
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfuric acid
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Sammansättning 5.5mL sulfuric acid in 60mL water, diluted to 100mL with water
Koncentration 1M
Odör Luktfri
Förpackning Uppenbar manipulation
Analyscertifikat Yes
Lösningsmedel eller matris Water
Kvantitet 1 L
Molekylformel H2O4S
Fysisk form Vätska
MDL-nummer MFCD00064589
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
LEDER OS(O)(=O)=O
IUPAC-namn svavelsyra
Molekylvikt (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formel vikt 98.1g/mol
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 98g/L H2SO4
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • SULPHURIC ACID, DILUTE
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: sulphuric acid