Läs mer
Svavelsyralösning, 0,1 M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12913634 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12913634 1000 mL 1000ml
1 options
Produktkod. 12913634 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer VL 314 1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Koncentration 0.1, 0.2mol/L, eq/L
Kvantitet 1000 mL
Fysisk form Vätska