Läs mer
Svavelsyralösning, EU Pharmacopoeia Grade, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12970894 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackning:
1000mL
Flaska
Förpackningsstorlek:
1000ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12970894 1000 mL Flaska 1000ml
12980894 1000 mL 1000mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12970894 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer VL 059 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    723.00 SEK
    632.51 SEK / 1000ml
    Save 90.49 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Kemiska identifierare
CAS 7664-93-9
Molekylformel H2O4S
Molekylvikt (g/mol) 98.07
MDL-nummer MFCD00064589
InChI-nyckel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-namn svavelsyra
LEDER OS(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulphuric acid
Förpackning Flaska
Koncentration 0.05 M
Kvantitet 1000 mL
Kvalitet Eu. Ph. Referens