Läs mer
Svavelsyralösning, EU Pharmacopoeia Grade, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. p-7115372 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1000 mL
Förpackning:
1000mL
Flaska
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. 12980894
Brand: Fisher Chemical VL 060 1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Förpackning 1000mL
Kvantitet 1000 mL