Läs mer
Sulpirid 1,0 mg/ml i metanol, LoGiCal
Produktkod. 30463970
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30463970 1 ml
1 options
Produktkod. 30463970 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0051.0001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Sulpirid 1,0 mg/ml i metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulpiride
CAS 15676-16-1
Analyt- eller komponentnamn Sulpiride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H23 N3 O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Sulpiride, Benzamide, 5-(aminosulfonyl)-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2-methoxy-, o-Anisamide, N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-sulfamoyl- (8 CI), Abilit, Aiglonyl, Coolspan, DL-Sulpiride, Dobren, Dogmatil, Dogmatyl, Dolmatil, Eglonyl, Guastil, Meresa, Miradol, Mirbanil, Misulvan, N-(1-Ethyl-2-pyrrolidinylmethyl)-2-methoxy-5-sulfamidobenzamide, N-(1-Ethylpyrrolidin-2-ylmethyl)-2-methoxy-5-sulfamoylbenzamide, N-[(1-Ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2-methoxy-5-sulfamoylbenzamide, N-[(1-Ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-sulfamoyl-o-anisamide, Neogama, Omperan, Pyrikappl, RD 1403, Sernevin, Splotin, Sulpirid, Sulpitil, Sulpyrid, Sursumid, Synedil, Trilan, dl-Sulpiride, (+/-)-Sulpiride
InChI formel InChI=1 S/C15H23N3O4S/c1-3-18-8-4-5-11(18)10-17-15(19)13-9-12(23(16,20)21)6-7-14(13)22-2/h6-7,9,11 H,3-5,8,10H2,1-2H3,(H,17,19)(H2,16,20,21)
LEDER CCN1CCCC1CNC(=O)c2cc(ccc2OC)S(=O)(=O)N
IUPAC-namn N-[(1-etylpyrrolidin-2-yl)metyl]-2-metoxi-5-sulfamoylbensamid
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Kriminalteknik
Molekylvikt (g/mol) 341.43
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 341,1409 g/mol