Läs mer
Sulpiride EP Impurity B, Mikromol™
Produktkod. 17991166
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17991166 100 mg
17961796 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17991166 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0051.02
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Sulpiride EP Impurity B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoate
CAS 33045-52-2
Analyt- eller komponentnamn Methyl 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H11 N O5 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Methyl 2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoate, Sulpiride Imp. B (EP), Sulpiride Impurity B
InChI formel InChI=1S/C9H11NO5S/c1-14-8-4-3-6(16(10,12)13)5-7(8)9(11)15-2/h3-5H,1-2H3,(H2,10,12,13)
LEDER COC(=O)c1cc(ccc1OC)S(=O)(=O)N
IUPAC-namn methyl 2-methoxy-5-sulfamoylbenzoate
Molekylvikt (g/mol) 245.25
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 245.0358 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.