Läs mer
Sulpirid EP Impurity D, Mikromol™
Produktkod. 17901186
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17901186 100 mg
30051797 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17901186 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0051.04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Sulpirid EP Impurity D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoic acid
CAS 22117-85-7
Analyt- eller komponentnamn 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoic acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H9 N O5 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic Acid, Sulpiride Imp. D (EP), Sulpiride Impurity D
InChI formel InChI=1S/C8H9NO5S/c1-14-7-3-2-5(15(9,12)13)4-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H2,9,12,13)
LEDER COc1ccc(cc1C(=O)O)S(=O)(=O)N
IUPAC-namn 2-metoxi-5-sulfamoylbensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 231.23
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 231,0201 g/mol