Läs mer
Sulpirid EP Impurity D, Mikromol™
Produktkod. 30051797
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051797 25 mg
17901186 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30051797 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0051.040025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Sulpirid EP Impurity D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoic acid
CAS 22117-85-7
Analyt- eller komponentnamn 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoic acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H9 N O5 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic Acid, Sulpiride Imp. D (EP), Sulpiride Impurity D
InChI formel InChI=1S/C8H9NO5S/c1-14-7-3-2-5(15(9,12)13)4-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H2,9,12,13)
LEDER COc1ccc(cc1C(=O)O)S(=O)(=O)N
IUPAC-namn 2-metoxi-5-sulfamoylbensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 231.23
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 231,0201 g/mol