Läs mer
Sulpiride EP Impurity E, Mikromol™
Beskrivning
Sulpiride EP Impurity E
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzamide |
| CAS | 52395-25-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H10 N2 O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Methoxy-5-sulphamoylbenzamide, Sulpiride Imp. E (EP), Sulpiride Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O4S/c1-14-7-3-2-5(15(10,12)13)4-6(7)8(9)11/h2-4H,1H3,(H2,9,11)(H2,10,12,13) |
| LEDER | COc1ccc(cc1C(=O)N)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | 2-methoxy-5-sulfamoylbenzamide |
| Visa mer |