Läs mer
Sulpiride, MedChemExpress
Produktkod. 16428566
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16428566 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16428566 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1019
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
MedChemExpress Sulpiride is a D2 receptor a antagonist, an atypical antipsychotic drug of the benzamide class, used mainly in the treatment of psychosis associated with schizophrenia and major depressive disorder, and sometimes used in low dosage to treat anxiety and mild depression.
Sulpiride is a D2 receptor a antagonist, an atypical antipsychotic drug of the benzamide class, used mainly in the treatment of psychosis associated with schizophrenia and major depressive disorder, and sometimes used in low dosage to treat anxiety and mild depression.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulpiride
CAS 15676-16-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H23N3O4S
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (292.89 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NCC1N(CC)CCC1)C2=CC(S(=O)(N)=O)=CC=C2OC
Molekylvikt (g/mol) 341.43
Formel vikt 341.43
Procent renhet 99.92%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation