Läs mer
Sulpirid, Mikromol™
Produktkod. 17984256
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17984256 250 mg
1 options
Produktkod. 17984256 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0051.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Sulpirid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulpiride
CAS 15676-16-1
Analyt- eller komponentnamn Sulpiride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H23 N3 O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Sulpiride, Benzamide, 5-(aminosulfonyl)-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2-methoxy-, o-Anisamide, N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-sulfamoyl- (8CI), Abilit, Aiglonyl, Coolspan, DL-Sulpiride, Dobren, Dogmatil, Dogmatyl, Dolmatil, Eglonyl, Guastil, Meresa, Miradol, Mirbanil, Misulvan, N-(1-Ethyl-2-pyrrolidinylmethyl)-2-methoxy-5-sulfamidobenzamide, N-(1-Ethylpyrrolidin-2-ylmethyl)-2-methoxy-5-sulfamoylbenzamide, N-[(1-Ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2-methoxy-5-sulfamoylbenzamide, N-[(1-Ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-sulfamoyl-o-anisamide, Neogama, Omperan, Pyrikappl, RD 1403, Sernevin, Splotin, Sulpirid, Sulpitil, Sulpyrid, Sursumid, Synedil, Trilan, dl-Sulpiride, (+/-)-Sulpiride
InChI formel InChI=1S/C15H23N3O4S/c1-3-18-8-4-5-11(18)10-17-15(19)13-9-12(23(16,20)21)6-7-14(13)22-2/h6-7,9,11H,3-5,8,10H2,1-2H3,(H,17,19)(H2,16,20,21)
LEDER CCN1CCCC1CNC(=O)c2cc(ccc2OC)S(=O)(=O)N
IUPAC-namn N-[(1-etylpyrrolidin-2-yl)metyl]-2-metoxi-5-sulfamoylbensamid
Molekylvikt (g/mol) 341.43
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 341,1409 g/mol