Läs mer
Sulpiride N-oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulpiride N-Oxide |
| CAS | 2214214-03-4 |
| Molekylformel | C15 H23 N3 O5 S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzamide, 5-(aminosulfonyl)-N-[(1-ethyl-1-oxido-2-pyrrolidinyl)methyl]-2-methoxy-, Sulpiride N-oxide, 1-Ethyl-2-[[(2-methoxy-5-sulphamoylbenzoyl)amino]methyl]pyrrolidine 1-oxide, 1-Ethyl-2-[[(2-methoxy-5-sulfamoylbenzoyl)amino]methyl]pyrrolidine 1-oxide, 5-(Aminosulfonyl)-N-[(1-ethyl-1-oxido-2-pyrrolidinyl)methyl]-2-methoxybenzamide, Sulpiride Imp. F (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23N3O5S/c1-3-18(20)8-4-5-11(18)10-17-15(19)13-9-12(24(16,21)22)6-7-14(13)23-2/h6-7,9,11H,3-5,8,10H2,1-2H3,(H,17,19)(H2,16,21,22) |
| LEDER | CC[N+]1([O-])CCCC1CNC(=O)c2cc(ccc2OC)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | N-[(1-ethyl-1-oxidopyrrolidin-1-ium-2-yl)methyl]-2-methoxy-5-sulfamoylbenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 357.43 |
| Formel vikt | 357.1358 |