missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sulpiride N-oxide, TRC

Produktkod. 30316641
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
30316641 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30316641 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6285502.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemiskt namn eller material Sulpiride N-Oxide
CAS 2214214-03-4
Molekylformel C15 H23 N3 O5 S
Kvantitet 2.5 g
Synonym Benzamide, 5-(aminosulfonyl)-N-[(1-ethyl-1-oxido-2-pyrrolidinyl)methyl]-2-methoxy-, Sulpiride N-oxide, 1-Ethyl-2-[[(2-methoxy-5-sulphamoylbenzoyl)amino]methyl]pyrrolidine 1-oxide, 1-Ethyl-2-[[(2-methoxy-5-sulfamoylbenzoyl)amino]methyl]pyrrolidine 1-oxide, 5-(Aminosulfonyl)-N-[(1-ethyl-1-oxido-2-pyrrolidinyl)methyl]-2-methoxybenzamide, Sulpiride Imp. F (EP)
InChI formel InChI=1S/C15H23N3O5S/c1-3-18(20)8-4-5-11(18)10-17-15(19)13-9-12(24(16,21)22)6-7-14(13)23-2/h6-7,9,11H,3-5,8,10H2,1-2H3,(H,17,19)(H2,16,21,22)
LEDER CC[N+]1([O-])CCCC1CNC(=O)c2cc(ccc2OC)S(=O)(=O)N
IUPAC-namn N-[(1-ethyl-1-oxidopyrrolidin-1-ium-2-yl)methyl]-2-methoxy-5-sulfamoylbenzamide
Molekylvikt (g/mol) 357.43
Formel vikt 357.1358
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.