Läs mer
Sulthiame-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulthiame-d4 |
| CAS | 1795021-05-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C10H10D4N2O4S2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 4-(Tetrahydro-1,1-dioxido-2H-1,2-thiazin-2-yl)benzenesulfonamide-d4, 4-(Tetrahydro-2H-1,2-thiazin-2-yl)benzenesulfonamide-d4 S,S-Dioxide, 2-(p-Sulfamoylphenyl)-tetrahydro-2H-1,2-thiazine-d4 1,1-Dioxide, Bayer A 168-d4, Conadil-d4, Contravul-d4, Elisal-d4, Ospolot-d4, Riker 594-d4, Sulphenyltame-d4, Sulphenytame-d4, Sulphthiame-d4, Sulthiam-d4, Sulthiamine-d4, Sultiam-d4, Sultiame-d4, Trolone-d4, p-(Tetrahydro-2H-1,2-thiazin-2-yl)benzenesulfonamide-d4 Dioxide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O4S2/c11-18(15,16)10-5-3-9(4-6-10)12-7-1-2-8-17(12,13)14/h3-6H,1-2,7-8H2,(H2,11,15,16)/i3D,4D,5D,6D |
| LEDER | NS(C1=C([2H])C([2H])=C(N2S(CCCC2)(=O)=O)C([2H])=C1[2H])(=O)=O |
| IUPAC-namn | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-(1,1-dioxothiazinan-2-yl)benzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 294.38 |
| Visa mer |