Läs mer
Sulthiame, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sultiame |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O4S2/c11-18(15,16)10-5-3-9(4-6-10)12-7-1-2-8-17(12,13)14/h3-6H,1-2,7-8H2,(H2,11,15,16) |
| Formel vikt | 290.0395 |
| Procent renhet | >95% |