Läs mer
Sultiame 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30322566
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30322566 1 ml
1 options
Produktkod. 30322566 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17039000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sultiame
CAS 61-56-3
Analyt- eller komponentnamn Sultiame
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H14 N2 O4 S2
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzenesulfonamide, 4-(tetrahydro-1,1-dioxido-2H-1,2-thiazin-2-yl)-, Benzenesulfonamide, 4-(tetrahydro-2H-1,2-thiazin-2-yl)-, S,S-dioxide, Benzenesulfonamide, p-(tetrahydro-2H-1,2-thiazin-2-yl)-, S,S-dioxide (8CI), Benzenesulfonamide, p-(tetrahydro-2H-1,2-thiazin-2-yl)-, dioxide (6CI,7CI), 2H-1,2-Thiazine, benzenesulfonamide deriv., 2H-1,2-Thiazine, tetrahydro-2-p-sulfamoylphenyl-, 1,1-dioxide (6CI), 2-(p-Sulfamoylphenyl)-tetrahydro-2H-1,2-thiazine 1,1-dioxide, 2H-1,2-Thiazine, 2-[4-(aminosulfonyl)phenyl]tetrahydro-, 1,1-dioxide, A 168, A 168 (anticonvulsant), Bayer A 168, Conadil, Contravul, Elisal, Ospolot, Riker 594, Sulphenyltame, Sulphenytame, Sulphthiame, Sulthiam, Sulthiame, Sulthiamine, Sultiam, Sultiame, Trolone, p-(Tetrahydro-2H-1,2-thiazin-2-yl)benzenesulfonamide dioxide
InChI formel InChI=1S/C10H14N2O4S2/c11-18(15,16)10-5-3-9(4-6-10)12-7-1-2-8-17(12,13)14/h3-6H,1-2,7-8H2,(H2,11,15,16)
LEDER NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)N2CCCCS2(=O)=O
IUPAC-namn 4-(1,1-dioxothiazinan-2-yl)benzenesulfonamide
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 290.36
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 290.0395 g/mol