Läs mer
Sultiame, MedChemExpress
Produktkod. 16406897
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16406897 5 mg
1 options
Produktkod. 16406897 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY108316
MedChemExpress Sultiame is a carbonic anhydrase inhibitor, widely used as an antiepileptic drug.
Sultiame is a carbonic anhydrase inhibitor, widely used as an antiepileptic drug.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sultiame
CAS 61-56-3
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H14N2O4S2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (172.20 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=S(C1=CC=C(N(CCCC2)S2(=O)=O)C=C1)(N)=O
Molekylvikt (g/mol) 290.36
Formel vikt 290.36
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation