Läs mer
Sultiame, Mikromol™
Beskrivning
Sultiame
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sultiame |
| CAS | 61-56-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Sultiame |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H14 N2 O4 S2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Benzenesulfonamide, 4-(tetrahydro-1,1-dioxido-2H-1,2-thiazin-2-yl)-, Benzenesulfonamide, 4-(tetrahydro-2H-1,2-thiazin-2-yl)-, S,S-dioxide, Benzenesulfonamide, p-(tetrahydro-2H-1,2-thiazin-2-yl)-, S,S-dioxide (8CI), Benzenesulfonamide, p-(tetrahydro-2H-1,2-thiazin-2-yl)-, dioxide (6CI,7CI), 2H-1,2-Thiazine, benzenesulfonamide deriv., 2H-1,2-Thiazine, tetrahydro-2-p-sulfamoylphenyl-, 1,1-dioxide (6CI), 2-(p-Sulfamoylphenyl)-tetrahydro-2H-1,2-thiazine 1,1-dioxide, 2H-1,2-Thiazine, 2-[4-(aminosulfonyl)phenyl]tetrahydro-, 1,1-dioxide, A 168, A 168 (anticonvulsant), Bayer A 168, Conadil, Contravul, Elisal, Ospolot, Riker 594, Sulphenyltame, Sulphenytame, Sulphthiame, Sulthiam, Sulthiame, Sulthiamine, Sultiam, Sultiame, Trolone, p-(Tetrahydro-2H-1,2-thiazin-2-yl)benzenesulfonamide dioxide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O4S2/c11-18(15,16)10-5-3-9(4-6-10)12-7-1-2-8-17(12,13)14/h3-6H,1-2,7-8H2,(H2,11,15,16) |
| LEDER | NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)N2CCCCS2(=O)=O |
| IUPAC-namn | 4-(1,1-dioxothiazinan-2-yl)benzenesulfonamide |
| Visa mer |