Läs mer
Sultopride hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Sultopride hydrochloride (LIN-1418 hydrochloride) is a selective antagonist of dopamine D2 receptor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sultopride hydrochloride |
| CAS | 23694-17-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H27ClN2O4S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | LIN-1418 hydrochloride |
| Löslighetsinformation | H2O : 50 mg/mL (127.90 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (127.90 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NCC1N(CC)CCC1)C2=CC(S(=O)(CC)=O)=CC=C2OC.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 390.93 |
| Visa mer |