Läs mer
Sumanirole maleate, MedChemExpress
Beskrivning
Sumanirole maleate (U-95666E
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sumanirole maleate |
| CAS | 179386-44-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H17N3O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | U-95666E PNU-95666 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (156.59 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (31.32 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1NC2=C3N1C[C@H](NC)CC3=CC=C2.O=C(/C=C\C(O)=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 319.31 |
| Visa mer |