missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sumanirole Maleate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sumanirole Maleate |
| CAS | 179386-44-8 |
| Molekylformel | C15H17N3O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (5R)-5,6-Dihydro-5-(methylamino)-4H-imidazo[4,5,1-ij]quinolin-2(1H)-one (2Z)-2-Butenedioate, (R)-5,6-Dihydro-5-(methylamino)-4H-imidazo[4,5,1-ij]quinolin-2(1H)-one (2Z)-2-Butenedioate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N3O.C4H4O4/c1-12-8-5-7-3-2-4-9-10(7)14(6-8)11(15)13-9;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-4,8,12H,5-6H2,1H3,(H,13,15);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| LEDER | O=C1N2C3=C(N1)C=CC=C3C[C@@H](NC)C2.O=C(/C=C\C(O)=O)O |
| IUPAC-namn | (R)-5-(methylamino)-5,6-dihydro-4H-imidazo[4,5,1-ij]quinolin-2(1H)-one maleate |
| Molekylvikt (g/mol) | 319.31 |
| Formel vikt | 319.12 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?