Läs mer
Sumatriptan-d6 Succinate, TRC
Produktkod. 30426968
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30426968 1 mg
30411152 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30426968 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS8100021MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1215621-31-0
Molekylformel C14 2H6 H15 N3 O2 S . C4 H6 O4
Molekylvikt (g/mol) 419.53
Synonym 1-[3-[2-(Bis(trideuteriomethyl)amino)ethyl]-1H-indol-5-yl]-N-methylmethanesulfonamide butanedioic acid, 3-[2-[Di(methyl-d3)amino]ethyl]-N-methyl-1H-indole-5-methanesulfonamide 1,4-butanedioate (1:1), 1-[3-[2-[Di(methyl-d3)amino]ethyl]-1H-indol-5-yl]-N-methylmethanesulfonamide succinate, Sumatriptan-d6 succinate, Sumatriptan-D6 (N,N-dimethylamino-D6) Succinate
IUPAC-namn 1-[3-[2-[bis(trideuteriomethyl)amino]ethyl]-1H-indol-5-yl]-N-methylmethanesulfonamide;butanedioic acid
LEDER [2H]C([2H])([2H])N(CCc1c[nH]c2ccc(CS(=O)(=O)NC)cc12)C([2H])([2H])[2H].OC(=O)CCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sumatriptan-d6 Succinate
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C14H21N3O2S.C4H6O4/c1-15-20(18,19)10-11-4-5-14-13(8-11)12(9-16-14)6-7-17(2)3;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,8-9,15-16H,6-7,10H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i2D3,3D3;
Formel vikt 419.1997