Läs mer
Sumatriptan-d6, TRC
Produktkod. 30426089
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30426089 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30426089 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS80009710MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sumatriptan-d6
CAS 1020764-38-8
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C14H15D6N3O2S
Kvantitet 10 mg
Synonym Sumatriptan D6
InChI formel InChI=1S/C14H21N3O2S/c1-15-20(18,19)10-11-4-5-14-13(8-11)12(9-16-14)6-7-17(2)3/h4-5,8-9,15-16H,6-7,10H2,1-3H3/i2D3,3D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])N(CCc1c[nH]c2ccc(CS(=O)(=O)NC)cc12)C([2H])([2H])[2H]
Molekylvikt (g/mol) 301.44
Formel vikt 301.1731