missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sumatriptan N-Oxide, TRC

Produktkod. 30138685
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138685 50 mg
30135509 25 mg
17983755 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30138685 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS81001050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 212069-94-8
Molekylformel C14 H21 N3 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 311.4
Synonym 3-[2-(Dimethyloxidoamino)ethyl]-N-methyl-1H-indole-5-methanesulfonamide, GR 112504, Sumatriptan N-Oxide, GR 112504X, Ph Eur Sumatriptan Impurity D, BP Sumatriptan Impurity D, Sumatriptan N-oxide (GR 112504X), Ph Eur Sumatriptan Impurity Mixture, Sumatriptan Test Mix for Impurity Identification Solution 2
IUPAC-namn N,N-dimethyl-2-[5-(methylsulfamoylmethyl)-1H-indol-3-yl]ethanamine oxide
LEDER CNS(=O)(=O)Cc1ccc2[nH]cc(CC[N+](C)(C)[O-])c2c1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sumatriptan N-Oxide
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H21N3O3S/c1-15-21(19,20)10-11-4-5-14-13(8-11)12(9-16-14)6-7-17(2,3)18/h4-5,8-9,15-16H,6-7,10H2,1-3H3
Formel vikt 311.1304
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.