Läs mer
Sumatriptan Succinate EP Impurity E, Mikromol™
Beskrivning
Sumatriptan Succinate EP Impurity E, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3-(2-Aminoethyl)-1H-indol-5-yl)-N-methylmethanesulfonamide |
| CAS | 88919-22-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | (3-(2-Aminoethyl)-1H-indol-5-yl)-N-methylmethanesulfonamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H17 N3 O2 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | [3-(2-Aminoethyl)-1H-indol-5-yl]-N-methylmethanesulfonamide, Sumatriptan Succinate Imp. E (EP), Sumatriptan Imp. E (EP), [3-(2-Aminoethyl)-1H-indol-5-yl]-N-methylmethanesulfonamide, Sumatriptan amino, GR 32066X, Ph Eur Sumatriptan impurity E, BP Sumatriptan Impurity E, sumatriptan amino indole (GR 32066X), Ph Eur Sumatriptan Impurity Mixture, Sumatriptan Succinate Impurity E, Sumatriptan Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17N3O2S/c1-14-18(16,17)8-9-2-3-12-11(6-9)10(4-5-13)7-15-12/h2-3,6-7,14-15H,4-5,8,13H2,1H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CNS(=O)(=O)Cc1ccc2[nH]cc(CCN)c2c1 |
| Visa mer |