Läs mer
Sumatriptan Succinate, TRC
Produktkod. 30136181
Change view
Kvantitet:
10 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136181 10 mg
30133663 500 mg
17971335 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136181 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS81000010MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103628-48-4
Molekylformel C14 H21 N3 O2 S . C4 H6 O4
Molekylvikt (g/mol) 413.49
Synonym Sumatriptan Succinate
IUPAC-namn butanedioic acid;1-[3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]-N-methylmethanesulfonamide
LEDER CNS(=O)(=O)Cc1ccc2[nH]cc(CCN(C)C)c2c1.OC(=O)CCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sumatriptan Succinate
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C14H21N3O2S.C4H6O4/c1-15-20(18,19)10-11-4-5-14-13(8-11)12(9-16-14)6-7-17(2)3;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,8-9,15-16H,6-7,10H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Formel vikt 413.1621