Läs mer
Sumatriptan, TRC
Produktkod. 30132766
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132766 1 g
30135134 250 mg
17971545 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132766 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS8000951G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103628-46-2
Molekylformel C14 H21 N3 O2 S
Molekylvikt (g/mol) 295.4
Synonym 3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-N-methyl-1H-indole-5-methanesulfonamide, 1-[3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]-N-methylmethanesulfonamide, 3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-N-methylindolyl-5-methanesulfonamide, GR 43175, GR 43175X, Onzetra Xsail, Sumatriptan, Zecuity, Zelrix
IUPAC-namn 1-[3-[2-(dimetylamino)etyl]-1H-indol-5-yl]-N-metanmetansulfonamid
LEDER CNS(=O)(=O)Cc1ccc2[nH]cc(CCN(C)C)c2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sumatriptan
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H21N3O2S/c1-15-20(18,19)10-11-4-5-14-13(8-11)12(9-16-14)6-7-17(2)3/h4-5,8-9,15-16H,6-7,10H2,1-3H3
Formel vikt 295.135
Procent renhet >95%