Läs mer
SUN 1334H, MedChemExpress
Produktkod. 16453139
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16453139 1 mg
1 options
Produktkod. 16453139 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYU000841mg
MedChemExpress SUN 1334H is a potent, orally active, highly selective H1 receptor antagonist, with Ki of 9.7 nM.
SUN 1334H is a potent, orally active, highly selective H1 receptor antagonist, with Ki of 9.7 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SUN 1334H
CAS 607736-84-5
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H28Cl2F2N2O3
Kvantitet 1 mg
LEDER O=C(O)COC/C=C/CN1CCN(C(C2=CC=C(F)C=C2)C3=CC=C(F)C=C3)CC1.[H]Cl.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 489.38
Formel vikt 489.38
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation