Läs mer
Thermo Scientific™ SUN-SRi™ 20 mm septa
Produktkod. 31920928 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Färg:
Red, White
Material:
PTFE, Silicone
Temperaturområde (engelska):
-80°F to +482°F
Produktkod. Färg Material Temperaturområde (engelska)
31920928 Red, White PTFE, Silicone -80°F to +482°F
1 options
Produktkod. 31920928 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 502 158
Beräknad leverans: 10-11-2026
Sun-SRI tillhandahåller högkvalitativa ampuller, kapslar, tätningar, septor och stängningar för att uppfylla eller överträffa tillverkarens ursprungliga utrustningsspecifikationer och optimera effektiviteten i laboratoriet.
  • Designed for special applications
  • Compatible with all 20mm magnetic and nonmagnetic crimp seals
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Yttre 0.8 in.
Färg Red, White
Diameter (metrisk) Yttre 2 cm
Material PTFE, Silicone
Septum Silicone/PTFE
Temperaturområde (engelska) -80°F to +482°F
Temperaturområde (metriskt) -80°C to +250°C
Tjocklek (engelska) 0.01 in.
Stängningsstorlek 20 mm