Läs mer
Thermo Scientific™ SUN-SRi™ 8-425 Standard Opening 12 x 32mm Vials
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
8-425 Polypropylene Microsampling Vials
- For aqueous samples in pharmaceutical applications, sodium analysis or for pH sensitive samples Excellent clarity
- Highly resistant to chemical attack
Require the use of 8-425 closures and 8mm septa
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Öppning | 0.196 in. |
| Diameter (metrisk) öppning | 5 mm |
| Färg | Natural |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Material | Polypropylene |
| Volym (metrisk) | 0.6 mL |
| Höjd (engelska) | 1.25 in. |
| Volym (metrisk) Rest | <3 μL |
| Basstil | Conical/Tapered |
| Förslutningstyp | Screw Cap |
| Visa mer |