Läs mer
Thermo Scientific™ SUN-SRi™ Assembled 15 x 45mm Screw Thread Vial Kits
Produktkod. 31920942 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Färg:
Clear
Produktkod. Färg
31920942 Clear
1 options
Produktkod. 31920942 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 200 630
Beräknad leverans: 04-11-2026
Reduce possible contamination of the vial
Pre-assembled kits are convenient for special applications where samples may be injected through the septum. Kits are an economical alternative to ordering multiple components.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Black
Diameter (engelska) Yttre 0.5 in.
Färg Clear
Diameter (metrisk) Yttre 15 mm
Material Silica Glass
Volym (metrisk) 4 mL
Höjd (engelska) 1.7 in.
Stängningsmaterial Polypropylene
Förslutningstyp Screw Cap
Stängningsstorlek 13-425
Höjd (metrisk) 45 mm