Läs mer
Novus Biologicals™ SUN1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Produktkod. 18381249 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. 18381249
Brand: Novus Biologicals™ H00023353T02
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forskningskategori modENCODE Antibodies
Mål SUN1
Synonym KIAA0810UNC84AFLJ12407, MGC176649, Protein unc-84 homolog A, Sad1 and UNC84 domain containing 1, Sad1 unc-84 domain protein 1, Sad1/unc-84 protein-like 1, SUN domain-containing protein 1, unc-84 homolog A, unc-84 homolog A (C. elegans)
Gensymbol SUN1