Läs mer
SUN11602, MedChemExpress
Beskrivning
SUN11602 is a novel aniline compound with basic fibroblast growth factor-like activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SUN11602 |
| CAS | 704869-38-5 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H37N5O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 37 mg/mL (81.93 mM) |
| LEDER | O=C(N)C1=CC=C(CN2CCC(N(C(CNC3=C(C)C(C)=C(N)C(C)=C3C)=O)C)CC2)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 451.6 |
| Formel vikt | 451.6 |
| Visa mer |