Läs mer
SUNC1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
4665.00 SEK - 7005.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | SUNC1 |
|---|---|
| Utspädning | Immunohistochemistry 1:2500 - 1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500 - 1:5000 |
| Användningsområden | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18340986
|
Novus Biologicals
NBP3-17117-25UL |
25 μg |
4665.00 SEK
25µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18321294
|
Novus Biologicals
NBP3-17117-100UL |
100 μg |
7005.00 SEK
100µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
SUNC1 Polyclonal antibody specifically detects SUNC1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)Specifikationer
| SUNC1 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| MGC33329, Sad1 and UNC84 domain containing 1, Sad1 and UNC84 domain containing 3, Sad1/unc-84 domain-containing protein 1, SUN domain-containing protein 3, SUNC1 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: KLREDQVEMADYALKSAGASIIEAGTSESYKNNKAKLYWHGIGFLNHEMPPDIILQPDVYPGKCWAFPGSQGHTLIKLATKIIPTAVTMEHISEKVSPSG | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Immunohistochemistry 1:2500 - 1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500 - 1:5000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS, pH 7.2, 40% glycerol | |
| 256979 | |
| IgG | |
| Affinity purified |