Läs mer
Sunifiram, LoGiCal
Produktkod. 30463569
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30463569 10 mg
1 options
Produktkod. 30463569 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3274.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sunifiram
CAS 314728-85-3
Analyt- eller komponentnamn Sunifiram
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H18 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1-Propanone, 1-(4-benzoyl-1-piperazinyl)-, Piperazine, 1-benzoyl-4-(1-oxopropyl)- (9CI), DM 235, Sunifiram
InChI formel InChI=1S/C14H18N2O2/c1-2-13(17)15-8-10-16(11-9-15)14(18)12-6-4-3-5-7-12/h3-7H,2,8-11H2,1H3
Lösningstyp Neat
LEDER CCC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC-namn 1-(4-benzoylpiperazin-1-yl)propan-1-one
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 246.3
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 246.1368 g/mol