Läs mer
Sunifiram, MedChemExpress
Beskrivning
Sunifiram (DM-235) is a piperazine derived ampakine-like drug which has nootropic effects in animal studies with significantly higher potency than piracetam.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sunifiram |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 314728-85-3 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H18N2O2 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Synonym | DM-235 |
| Löslighetsinformation | H2O : 50 mg/mL (203.00 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 2.6 mg/mL (10.56 mM) |
| Visa mer |