Läs mer
Sunifiram, Mikromol™
Produktkod. 30051906
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30051906 100 mg
1 options
Produktkod. 30051906 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3274.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Sunifiram
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sunifiram
CAS 314728-85-3
Analyt- eller komponentnamn Sunifiram
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H18 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1-Propanone, 1-(4-benzoyl-1-piperazinyl)-, Piperazine, 1-benzoyl-4-(1-oxopropyl)- (9CI), DM 235, Sunifiram
InChI formel InChI=1S/C14H18N2O2/c1-2-13(17)15-8-10-16(11-9-15)14(18)12-6-4-3-5-7-12/h3-7H,2,8-11H2,1H3
LEDER CCC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC-namn 1-(4-benzoylpiperazin-1-yl)propan-1-one
Molekylvikt (g/mol) 246.3
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 246.1368 g/mol