missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sunitinib-d10, TRC

Produktkod. 30040480
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30040480 5 mg
30040695 10 mg
30041105 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30040480 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS8200025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1126721-82-1
Molekylformel C22H17D10FN4O2
Molekylvikt (g/mol) 408.54
Synonym N-[2-(Diethyl-d10)aminoethyl]-5-[(Z)-(5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide, Sutent-d10, SU-11248-d10;
LEDER O=C(/C1=C\C2=C(C)C(C(NCCN(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)=C(C)N2)NC3=C1C=C(F)C=C3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sunitinib-d10
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C22H27FN4O2/c1-5-27(6-2)10-9-24-22(29)20-13(3)19(25-14(20)4)12-17-16-11-15(23)7-8-18(16)26-21(17)28/h7-8,11-12,25H,5-6,9-10H2,1-4H3,(H,24,29)(H,26,28)/b17-12-/i1D3,2D3,5D2,6D2
Formel vikt 408.2746
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.